Print…
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3583-1G OR3583-5G
APOSOR3583-1GEA 400 EUR
APOSOR3583-1G APOSOR3583-5G
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Fórmula: C₁₇H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00657901
Número CAS: 861024-61-5