Print…
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3575-1G OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3575-1G APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260481
Número CAS: 42834-01-5