Print…
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-4-(ethylsulphonyl)-2-(methoxycarbonyl)anisole, 2-(Ethylsulphonyl)-5-methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR3572-25G OR3572-5G
APOSOR3572-25GEA 69.6 EUR
APOSOR3572-25G APOSOR3572-5G
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787259
Número CAS: 80036-89-1