Print…
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-4-(methylsulphonyl)anisole, 5-(Methylsulphonyl)-o-anisic acid, 3-Carboxy-4-methoxyphenyl methyl sulphone
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 48 EUR
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₅S
Peso Molecular: 230.238 g/mol
Ponto de Fusão: 190…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317544
Número CAS: 50390-76-6