Print…
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxybenzyl bromide
OR350580-1G OR350580-5G OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA 313 EUR
APOSOR350580-1G APOSOR350580-5G APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, Grau técnico
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 118 °C (18 mm Hg)
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09745128
Número CAS: 52289-93-7
UN: 1759
ADR: 8,III