Print…
Methyl trans-cinnamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl (E)-cinnamate, trans-Cinnamic acid methyl ester
OR350234-100G OR350234-500G
APOSOR350234-100GEA 26.1 EUR
APOSOR350234-100G APOSOR350234-500G
Methyl trans-cinnamate 95%
Methyl trans-cinnamate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 262 °C (760 mm Hg)
Ponto de Fusão: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008458
Número CAS: 1754-62-7