Print…
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA 819 EUR
APOSOR350182-25G APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Peso Molecular: 179.966 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11856026
Número CAS: 1028479-47-1