Print…
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR350175-1G OR350175-250MG
APOSOR350175-1GEA 0 EUR
APOSOR350175-1G APOSOR350175-250MG
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate
Fórmula: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977460
Número CAS: 61727-34-2