Print…
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR350093-250MG OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR350093-250MG APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇ClO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100478
Número CAS: 55737-77-4