Print…
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
OR350034-250MG OR350034-1G OR350034-5G
APOSOR350034-250MGEA 66.7 EUR
APOSOR350034-250MG APOSOR350034-1G APOSOR350034-5G
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Fórmula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13190619
Número CAS: 477252-20-3