Print…
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3492-1G OR3492-5G
APOSOR3492-1GEA 29 EUR
APOSOR3492-1G APOSOR3492-5G
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027276
Número CAS: 917562-23-3