Print…
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1-(4-aMinophenyl)cyclopropanecarboxylate
OR346590-1G OR346590-250MG
APOSOR346590-1GEA 260 EUR
APOSOR346590-1G APOSOR346590-250MG
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20693763
Número CAS: 824937-45-3