Print…
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-5-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR346567-1G OR346567-5G
APOSOR346567-1GEA 192 EUR
APOSOR346567-1G APOSOR346567-5G
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026184
Número CAS: 201935-41-3