Print…
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346414-1G OR346414-500MG
APOSOR346414-1GEA 0 EUR
APOSOR346414-1G APOSOR346414-500MG
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501333
Número CAS: 50840-02-3