Print…
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346398-1G OR346398-500MG
APOSOR346398-1GEA 383 EUR
APOSOR346398-1G APOSOR346398-500MG
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426979
Número CAS: 294877-41-1