Print…
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-nitropiperidine-1-carboxylate
OR346372-1G OR346372-5G
APOSOR346372-1GEA 69.6 EUR
APOSOR346372-1G APOSOR346372-5G
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16618559
Número CAS: 1228630-89-4