3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346366-1G
OR346366-5G
APOSOR346366-1GEA
0
EUR
APOSOR346366-1G
APOSOR346366-5G
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD24386152 Número CAS: 1423915-00-7 |