Print…
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346365-1G OR346365-5G
APOSOR346365-1GEA 0 EUR
APOSOR346365-1G APOSOR346365-5G
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08143481
Número CAS: 54032-88-1