Print…
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346356-1G OR346356-250MG
APOSOR346356-1GEA 0 EUR
APOSOR346356-1G APOSOR346356-250MG
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₇H₉NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24386139
Número CAS: 256373-94-1