Print…
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346347-1G OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA 369 EUR
APOSOR346347-1G APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₇H₇ClO₅S
Peso Molecular: 238.645 g/mol
Ponto de ebulição: 118 °C (1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109333
Número CAS: 256373-91-8
UN: 3265
ADR: 8 III