3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346323-1G
OR346323-5G
APOSOR346323-1GEA
0
EUR
APOSOR346323-1G
APOSOR346323-5G
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
3-Methyl-isoxazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula:
C₇H₉NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11656615 Número CAS: 63366-79-0 |