Print…
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346322-1G OR346322-5G
APOSOR346322-1GEA 0 EUR
APOSOR346322-1G APOSOR346322-5G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11046180
Número CAS: 422308-68-7