Print…
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346321-1G OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA 0 EUR
APOSOR346321-1G APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₅NO₂
Peso Molecular: 111.099 g/mol
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09751673
Número CAS: 70753-36-5