Print…
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346312-500MG OR346312-1G
APOSOR346312-500MGEA 0 EUR
APOSOR346312-500MG APOSOR346312-1G
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19302667
Número CAS: 89284-01-5