Print…
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,4-dioxo-4-phenylbutanoate
OR346270-1G OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA 56.7 EUR
APOSOR346270-1G APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 36…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935977
Número CAS: 6296-54-4