Print…
Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346255-1G OR346255-500MG OR346255-5G
APOSOR346255-1GEA 0 EUR
APOSOR346255-1G APOSOR346255-500MG APOSOR346255-5G
Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Ethylamino-acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953137
Número CAS: 3183-20-8