Print…
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346254-1G OR346254-5G
APOSOR346254-1GEA 294 EUR
APOSOR346254-1G APOSOR346254-5G
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Fórmula: C₅H₇BrO₂
Peso Molecular: 179.012 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00154501
Número CAS: 40053-01-8