Print…
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346243-1G OR346243-5G
APOSOR346243-1GEA 0 EUR
APOSOR346243-1G APOSOR346243-5G
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18259664
Número CAS: 22701-40-2