Print…
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346233-1G OR346233-500MG
APOSOR346233-1GEA 0 EUR
APOSOR346233-1G APOSOR346233-500MG
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₇H₈N₂O₂S
Peso Molecular: 184.216 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19981415
Número CAS: 183303-75-5