Print…
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 EUR
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈ClNO₃
Peso Molecular: 237.639 g/mol
Ponto de Fusão: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11584333
Número CAS: 92545-96-5