3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR346226-1G
OR346226-5G
APOSOR346226-1GEA
0
EUR
APOSOR346226-1G
APOSOR346226-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula:
C₁₂H₁₁NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11557830 Número CAS: 91569-57-2 |