Print…
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 EUR
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571297
Número CAS: 91182-89-7