Print…
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346224-1G OR346224-5G
APOSOR346224-1GEA 0 EUR
APOSOR346224-1G APOSOR346224-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142852
Número CAS: 1208081-71-3