Print…
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346223-1G OR346223-5G
APOSOR346223-1GEA 0 EUR
APOSOR346223-1G APOSOR346223-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142851
Número CAS: 1208081-29-1