Print…
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346222-1G OR346222-5G
APOSOR346222-1GEA 0 EUR
APOSOR346222-1G APOSOR346222-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00113229
Número CAS: 262855-27-6