Print…
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346204-1G OR346204-500MG
APOSOR346204-1GEA 0 EUR
APOSOR346204-1G APOSOR346204-500MG
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086169
Número CAS: 27347-32-6
UN: 3265
ADR: 8,III