Print…
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346200-1G OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA 0 EUR
APOSOR346200-1G APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Fórmula: C₆H₇ClN₂O₂S
Peso Molecular: 206.65 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142805
Número CAS: 1208081-58-6