Print…
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346177-1G OR346177-500MG
APOSOR346177-1GEA 0 EUR
APOSOR346177-1G APOSOR346177-500MG
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₆H₇NO₃S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501431
Número CAS: 878477-22-6