Print…
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346163-1G OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA 0 EUR
APOSOR346163-1G APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09934571
Número CAS: 113808-90-5