Print…
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346156-1G OR346156-5G OR346156-10G
APOSOR346156-1GEA 0 EUR
APOSOR346156-1G APOSOR346156-5G APOSOR346156-10G
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₀H₇BrO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845695
Número CAS: 863904-21-6