Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346136-1G
OR346136-5G
APOSOR346136-1GEA
0
EUR
APOSOR346136-1G
APOSOR346136-5G
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Fórmula:
C₄H₆Br₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08457744 Número CAS: 24442-57-7 UN: 1760 ADR: 8,III |