Print…
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346126-1G OR346126-500MG
APOSOR346126-1GEA 0 EUR
APOSOR346126-1G APOSOR346126-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₇N₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00662656
Número CAS: 3920-37-4