Print…
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346081-1G OR346081-5G
APOSOR346081-1GEA 0 EUR
APOSOR346081-1G APOSOR346081-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₃
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10568328
Número CAS: 1208081-63-3