3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346065-1G
OR346065-5G
APOSOR346065-1GEA
0
EUR
APOSOR346065-1G
APOSOR346065-5G
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Fórmula:
C₇H₁₅N₃O₂ Peso Molecular: 173.213 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03033671 Número CAS: 350682-24-5 |