Print…
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346064-1G OR346064-5G
APOSOR346064-1GEA 0 EUR
APOSOR346064-1G APOSOR346064-5G
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Fórmula: C₆H₁₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09948347
Número CAS: 5815-63-4