Print…
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346026-1G OR346026-5G
APOSOR346026-1GEA 0 EUR
APOSOR346026-1G APOSOR346026-5G
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉BrN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10568214
Número CAS: 1053656-27-1