Print…
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346020-1G OR346020-5G
APOSOR346020-1GEA 0 EUR
APOSOR346020-1G APOSOR346020-5G
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₃H₁₁Cl₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115543
Número CAS: 24248-21-3