Print…
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR345706-1G OR345706-250MG
APOSOR345706-1GEA 159 EUR
APOSOR345706-1G APOSOR345706-250MG
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20644991
Número CAS: 72411-89-3