Print…
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
OR345600-1G OR345600-25G OR345600-5G
APOSOR345600-1GEA 72.5 EUR
APOSOR345600-1G APOSOR345600-25G APOSOR345600-5G
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrO₄
Ponto de Fusão: 201…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156994
Número CAS: 60546-62-5