Print…
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 0 EUR
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18415428
Número CAS: 79055-64-4